Saltar a
441R-1
NKX3.1 (EP356) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
129,00 €
0.1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
150,00 €
7 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
274,00 €
0.5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
433,00 €
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
694,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP356, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP356, monoclonal
description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
bottle of 1.0 mL predilute (441R-17), bottle of 7.0 mL predilute (441R-18), vial of 0.1 mL concentrate (441R-14), vial of 0.5 mL concentrate (441R-15), vial of 1.0 mL concentrate (441R-16)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... NKX3-1(4824)
General description
NKX3.1 is a prostate-specific androgen-regulated homeobox gene located on chromosome8p.1-2 NKX3.1 expression is seen in benign and malignant prostate epithelium. NKX3.1is a sensitive and specific tissue marker that can be used to help identify prostateadenocarcinoma.
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide.
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
NKX3.1 Positive Control Slides, Product No. 441S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB1412056SAB1404130131R-2
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
clone
EP356, monoclonal
clone
3C1, monoclonal
clone
3H6, monoclonal
clone
EP78, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rebecca J Asch-Kendrick et al.
Journal of clinical pathology, 67(9), 768-771 (2014-07-06)
NKX3.1 is an androgen-regulated tumour suppressor gene that is downregulated in prostate carcinoma. Immunohistochemistry for NKX3.1 is primarily specific for prostatic-derived tumours and tissue but is reported in a small number of breast carcinomas. NKX3.1 is also shown to inhibit
Bora Gurel et al.
The American journal of surgical pathology, 34(8), 1097-1105 (2010-07-01)
NKX3.1 is a prostatic tumor suppressor gene located on chromosome 8p. Although most studies have shown that staining for NKX3.1 protein is positive in the majority of primary prostatic adenocarcinomas, it has been shown to be downregulated in many high-grade
Ai-Ying Chuang et al.
The American journal of surgical pathology, 31(8), 1246-1255 (2007-08-02)
The histologic distinction between high-grade prostate cancer and infiltrating high-grade urothelial cancer may be difficult, and has significant implications because each disease may be treated very differently (ie, hormone therapy for prostate cancer and chemotherapy for urothelial cancer). Immunohistochemistry of
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
441R-180841683122173
441R-160841683122159
441R-140841683122135
441R-16-RUO04061832282367
441R-150841683122142
441R-18-RUO04061832282398
441R-17-RUO04061836597849
441R-15-RUO04061836606664
441R-14-RUO04061832282336
441R-170841683122166
Preguntas
  1. Can 441R-17 be used for western blot?
    1 respuesta
    1. The IVD product is only optimized for use in IHC tissue samples, and it is not encouraged to use for western blot for this IVD product.
      ¿Le ha resultado útil?