Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 255,00 € |
Acerca de este artículo
255,00 €
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
cubes (0.2 g)
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
General description
Analysis Note
BCR024C
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form cubes (0.2 g) | form cubes (0.4 g) | form cubes (0.2 g) | form disc |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium (O, N)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BCR024C-1EA | 04061832656694 |