Saltar a
BCR024B
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
223,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-142-3
NACRES:
NA.24
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
cubes (0.4 g)
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BCR024CBCR059BBCR054R
Copper (O) BCR®, certified reference material, rod
BCR054R
Copper (O)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
description
BCR®, certified reference material, rod
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
form
cubes (0.4 g)
form
cubes (0.2 g)
form
cubes (0.2 g)
form
rod
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium (O, N)
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)