Saltar a
8.53065
Boc-Thr-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Thr-OH, N-α-t.-Boc-L-threonine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
164,00 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
489,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
219.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
219-987-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/p-1/t5-,6+/m1/s1
InChI key
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-M
General description
Derivative of synthesis of side-chain modified glutamic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0118
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.530558.531028.53004
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Thr-OH
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
853065002504027269098612
853065010004027269098629