8.53055
Boc-Thr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Thr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-threonine
About This Item
Productos recomendados
product name
Boc-Thr(tBu)-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
95-98 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -4.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable