Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 82,60 € | |
| 250 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 304,00 € |
Acerca de este artículo
82,60 €
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
1.25 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility 1.25 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 3 °C | mp 3-4 °C (lit.) | mp 3-4 °C (lit.) | mp 3-4 °C (lit.) |
| density 0.98 g/cm3 at 20 °C | density 0.976 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.976 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.976 g/mL at 20 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8202580250 | 04022536455280 |
| 8202580050 | 04022536455273 |