Saltar a
8.06901
Octanal
for synthesis
Sinónimos:
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,60 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
119,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CHO
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-683-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
35,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
4616 mg/kg LD50, oral (Rat), 5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
167-169 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
transition temp
flash point 56 °C
solubility
0.21 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D73846399059581
Decanal analytical standard
Supelco
59581
Decanal
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.21 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
bp
167-169 °C/1013 hPa
bp
207-209 °C (lit.)
bp
-
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
806901050004022536880525
806901010004022536391816