Saltar a
8.02811
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
Sinónimos:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,50 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
57,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
133.53
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-878-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
powder
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.01949109681689777
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
216.5 °C
bp
-
bp
-
bp
-
mp
146-151 °C
mp
174-179 °C
mp
148-150 °C (lit.)
mp
-
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
802811025004022536376271
802811000504022536376264