Saltar a
8.00640
2-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
36,20 €
250 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
59,10 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
103,00 €
25 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1770,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
201-961-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
36,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.79 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
520 mg/kg LD50, oral (Rat), 3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
mp
-7 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
032738.045368.20475
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
-7 °C
mp
1-2 °C (lit.)
mp
116 °C
mp
152-156 °C
form
liquid
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
800640025004022536361222
800640100004022536361239
800640000504022536361215
800640902504027269212575
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?