Documentos clave
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
Seleccione un Tamaño
25 G
148,00 €
100 G
253,00 €
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
148,00 €
100 G
253,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
3,4-(OH)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
205-377-7
NACRES:
NA.22
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
200
300
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
152-156 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Clave InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable