Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 273,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Veggie Peptone is a certified animal-free media component obtained from papain-digested soymeal that can be used as a direct replacement for tryptone in bacterial growth media. It has been quality tested to ensure proper growth and maintenance of bacterial cells. The Veggie line of products are ideal for applications requiring minimal use of animal-derived materials.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71280-3 | 07790788055295 |