Documentos clave
92976
Millipore
Peptone special (vegetable)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from vegetable, Neopeptone (vegetable)
Seleccione un Tamaño
500 G
96,40 €
96,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
96,40 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
96,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥9%
residuo de ign.
≤22%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descripción general
Manufactured under controlled conditions from vegetable proteins. It is especially adapted for the preparation of media for culturing fastidious bacteria and the support growth conditions found in Peptone special (Cat. No. 68971). Used for cultivation and fermentation media for fastidious bacteria.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.