Saltar a
5.08160
DPDPE
Sinónimos:
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
131,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H39N5O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
645.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Assay:
≥99% (HPLC)
Solubility:
water: 1 mg/mL
Color:
off-white
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC([C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1(C)C)C(=O)O)Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
General description
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
δ opioid receptor
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
5.080155.083165.08017
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
color
off-white
color
white
color
off-white
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
508160000104055977242928