Saltar a
178481
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
Sinónimos:
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
201,00 €
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1150,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
34058011
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 9571
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.1 EU/mg Endotoxins
color
white
pI 
5.8
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
Fe: ≤0.01%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native apotransferrin from human plasma. Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Substantially iron-free. Cell culture tested.
Physical form
Lyophilized from 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T2036T4382T5391
form
lyophilized solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
impurities
<0.1 EU/mg Endotoxins
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative, endotoxin, tested
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative, iron, essentially free
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
178481-100MG07790788048198
178481-1GM04055977204759