Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 82,30 € | |
| 2.5 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 167,00 € |
Acerca de este artículo
82,30 €
Nombre del producto
Isohexane, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Thiophene, ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water, ≤5% n-Hexane (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| assay ≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 437 °F |
| bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 68-70 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
71-43-2
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1043339190 | 04027269157852 |
| 1043331000 | 04022536050072 |
| 1043332500 | 04022536050089 |