Documentos clave
902698
Supelco
Pressure safety device 0.5 bar
6 mm inlet, 8 mm outlet
Seleccione un Tamaño
1 UNIT
198,00 €
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 UNIT
198,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Adaptador
6 mm inlet
8 mm outlet
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
The pressure safety device is used between the inert gas supply pressure bottle and our barrel / drum to avoid pressures higher than 0.5 bar inside the barrel/drum according the Pressure Equipment Directive.
with 2 tube connections (6x8 mm)