Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 139,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-657-0
Beilstein/REAXYS Number:
1571968
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.082 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?