Merck
Passer à
SD6A
Latex beads, styrene divinylbenzene
aqueous suspension, 6.4 μm mean particle size
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
2 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
175.00 CHF
157.50 CHF
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
157.50 CHF
Tarif175.00 CHFÉconomiser 10 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
6.4 μm
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
LB6L0780L0280
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
6.4 μm
mean particle size
0.6 μm
mean particle size
0.05 μm
mean particle size
2.0 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 2.4%
composition
Solids, 2.5%
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Emily Zuvela et al.
Reproductive biomedicine online, 41(4), 671-678 (2020-08-28)
What are the changes in the use of four types of counting chambers by laboratories enrolled in an Australian-based external quality assurance programme, and what are their accuracy and precision? Samples of latex beads of known concentration up to 20 × 106/ml
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SD6A-2ML04061838209429
SD6A-1ML04061838244932