Merck
Passer à
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
R-(+)-DIOA
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
289.00 CHF
245.65 CHF
50 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
941.00 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
245.65 CHF
Tarif289.00 CHFÉconomiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOA has been used as a potassium/chloride K+-Cl- transport inhibitor to study its effects on:
  • short circuit current (Isc) in rat semicircular canal duct (SCCD) epithelium[1]
  • uptake of grepafloxacin by THP-1 monocytes[2]
  • the uptake of moxifloxacin by THP-1 monocytes[3]
Biochem/physiol Actions
[(dihydroindenyl)oxy]acetic acid (DIOA) acts as a potent inhibitor of potassium/chloride (K+–Cl) co-transporter. It does not exert its effects on bumetanimide-sensitive [Na+,K+,Cl-]-cotransport system.[4]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
I117SML2692D122
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
[α]22/D +36.4°, c = 0.86 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D129-50MG04061832574288
D129-10MG04061832574271
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review