Merck
Passer à
8.16005
L-histidine monohydrochloride monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-β-(4-imidazolyl)propionique monohydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
35.90 CHF
100 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
97.70 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
211-438-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
35.90 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=11 in HCl 6 mol/l): +8.5 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H07550001.04354H4036
form
crystals
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
400
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
solubility
-
solubility
149.55 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL
bulk density
770 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
816005002504022536423371
816005010004022536423388