Merck
Passer à
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonyme(s) :
SI686020
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF44799935GF64213185GF86256939
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-999-35
manufacturer/tradename
Goodfellow 642-131-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 862-569-39
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
10 (micron)
weight
100 g
weight
100 g
weight
1000 g
weight
1000 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride