Fontos dokumentumok
900676
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Szinonimák:
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
eltarthatósági idő
2 yr (expiration date period)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
külső felület
480-550 m2/g
pórusméret
60 Å pore diameter
kapacitás
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
oldhatóság
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
térfogatsúly
679 g/L (typical tap density)
Alkalmazás
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
Vigyázat
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Jogi információk
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?