Fontos dokumentumok
906298
3-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Szinonimák:
Probe building block for photoaffinity labeling, Suzuki-Miyaura-compatible multifunctional photo probe building block, Trifluoromethyl diazirine aryl bromide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)