Fontos dokumentumok
907308
(3-(1,1-Difluoro-3-(triisopropylsilyl)prop-2-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)methanol
≥95%
Szinonimák:
Hydroxyl diazirine difluoro TIPS-alkyne, MI-PAL, Minimally interfering photoaffinity label, Photo-click tag, Probe building block
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
liquid
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)