Merck
569836
Sigma-Aldrich
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
Szinonimák:
Carboxylic acid, silica gel supported
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
leírás
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
Minőségi szint
Forma
solid
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
SMILES string
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)