Fontos dokumentumok
364258
3-Aminopropyl-functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: ~1 mmol/g NH2 loading
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
~1 mmol/g NH2 loading
~9% functionalized
külső felület
550 m2/g
matrix
irregular silica particle platform
mátrix aktív csoport
NH2 phase
részecskeméret
40-63 μm
pórusméret
60 Å pore size
SMILES string
O[SiH3].CCCN
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- For the separation of polychlorinated biphenyls (PCBs) from lipids by combined supercritical fluid extraction and separation.
- Preparation of the tin complex immobilized on silica gel, a novel, green, highly efficient and heterogeneous reusable catalyst.
- Preparation of silica gel bearing isonicotinamide groups.
- Synthesis of a novel catalytic system including Pd(OAc)2 attached to a bis(oxazoline) ligand that is covalently bonded to 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel.
- Useful as a heterogeneous, reusable catalyst for the Knoevenagel condensation.
- For low- and medium-pressure reversed-phase liquid chromatography.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.