Fontos dokumentumok
D27802
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
TED, Triethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2.9 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
- DABCO bis(perhydrate)
- DABCO monohydrate
- DABCO hexahydrate
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
144.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)