Fontos dokumentumok
139009
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
98%
Szinonimák:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepine, DBU
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
bp
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as catalyst for carboxylic acid esterification with dimethyl carbonate
- in the synthesis of duocarmycin and CC-1065 analogs
- as catalyst in aza-Michael addition and Knovenegal condensation reaction
- as base for dehalogenation of halogenated Diels-Alder adducts and the resulting activated 2,4-dienones were subjected to regio- and stereo-directed Michael additions, using Yamamoto′s reagent (CH3Cu · BF3)
- in a new synthesis of the ABCD ring system of Camptothecin
Tulajdonságok és előnyök
Hivatkozás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F
Lobbanási pont (C)
116 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.