Fontos dokumentumok
910147
Fluorescein Azide
≥95%
Szinonimák:
4-((3-Azidopropyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoesäure, 6-Carboxyfluorescein Azide, 6-FAM azide, N-(3-azidopropyl)-3′,6′-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthene]-6-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCNC(=O)c1cc(c(cc1)C(=O)O)C2=C3C(=CC(=O)C=C3)Oc4c2ccc(c4)O
InChI
1S/C24H18N4O6/c25-28-27-9-1-8-26-23(31)13-2-5-16(24(32)33)19(10-13)22-17-6-3-14(29)11-20(17)34-21-12-15(30)4-7-18(21)22/h2-7,10-12,29H,1,8-9H2,(H,26,31)(H,32,33)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)