Fontos dokumentumok
762342
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
95%
Szinonimák:
3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol), THPTA
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
331-336 °C (decomposition)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCN1N=NC(CN(CC2=CN(CCCO)N=N2)CC3=CN(CCCO)N=N3)=C1
InChI
1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAKXPQHQQNOUEZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?