Fontos dokumentumok
235253
(Diethylamino)sulfur trifluoride
95%
Szinonimák:
DAST, Diethylaminosulfur trifluoride
Teszt
95%
form
liquid
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review
- Review on nucleophilic fluorination.
- Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.
- Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.
- Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.
- Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. D - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) facilitates nucleophilic fluorination in selective reactions with alcohols, ketones, and other compounds.