Merck
901013
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-octyldodecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Szinonimák:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-octyldodecyl) bisimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H84N2O4Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
985.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.23
Teszt
>99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
SMILES string
Brc1c2c3c4c([c]([n]([c](c4c1)=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)c(cc3[c]([n]([c]2=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)Br
InChI
1S/C54H84Br2N2O4/c1-5-9-13-17-21-23-27-31-35-41(33-29-25-19-15-11-7-3)39-57-51(59)43-37-46(56)50-48-44(38-45(55)49(47(43)48)53(57)61)52(60)58(54(50)62)40-42(34-30-26-20-16-12-8-4)36-32-28-24-22-18-14-10-6-2/h37-38,41-42H,5-36,39-40H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWRUYRQLNMLUMB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)