Merck
714224
Sigma-Aldrich
Bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-Diazido-1,2,3-cyclohexanetriol triacetate, 2-DOS diazide triacetate, 4t,6t-Diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16N6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.29
Beilstein:
5639286
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
crystals
összetétel
carbon, 41.5-43.2%
nitrogen, 24.0-25.4%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)