Merck
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Szinonimák:
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.19
Beilstein:
4418543
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Teszt
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤1.5% water
funkcionális csoport
azide
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
-33 °C - Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)