Fontos dokumentumok
762024
Azide-PEG3-biotin conjugate
Szinonimák:
Polyethylene glycol, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-(3aS,4S,6aR)- 1H-thieno[3,4-d ]imidazole-4-pentanamide, Biotin-PEG3-azide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1N[C@](CS[C@H]2CCCCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)([H])[C@]2([H])N1
InChI
1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWFOOMQCYIGZBE-BFYDXBDKSA-N
Alkalmazás
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
Related Content
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.