Fontos dokumentumok
B12407
4-Benzoylbenzoic acid
99%
Szinonimák:
p-Benzoylbenzoic acid, Benzophenone-4-carboxylic acid
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?