Merck
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
Szinonimák:
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
1739188
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥96.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
liquid
sűrűség
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)