Fontos dokumentumok
452912
Sodium hydride
60 % dispersion in mineral oil
Szinonimák:
Sodium monohydride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder (moist, paste-like)
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
60 % dispersion in mineral oil
mp
800 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na.H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- preparation of a plasticizer for the formation of a solid polymer electrolyte (SPE) for optoelectronic application
- synthesis of heteroaryl thioethers, the common constituents in therapeutic compounds
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material(3)
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups(4)
- for potential usage in thermal energy storage(5)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?