Merck
QBD11008
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®36-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C96H161F4NO40
Molekulatömeg:
2045.28
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
Fmoc
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)OC4=C(C(F)=CC(F)=C4F)F
InChI
1S/C96H161F4NO40/c97-90-83-91(98)94(100)95(93(90)99)141-92(102)9-11-104-13-15-106-17-19-108-21-23-110-25-27-112-29-31-114-33-35-116-37-39-118-41-43-120-45-47-122-49-51-124-53-55-126-57-59-128-61-63-130-65-67-132-69-71-134-73-75-136-77-79-138-81-82-139-80-
Tulajdonságok és előnyök
Fmoc-N-amido-dPEG ®₃₆-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)