Fontos dokumentumok
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Szinonimák:
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.14
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photoclick reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
110-112 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3