V900479
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
Propiedades
reagent grade
Vetec™
96%
powder
6.8-8.2
7.5
water: 500 mg/mL, clear, colorless
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descripción
Explore all of our products under HEPES sodium salt
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿No ve la versión correcta?