Saltar a
V900400
L-cisteína
Vetec, reagent grade, 97%
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
EC Number:
200-158-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
97%
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonista del receptor glutamatérgico NMDA.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteína
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)