Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NaO6
Número CAS:
Peso molecular:
198.11
EC Number:
205-126-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
Sodium L-ascorbate is an ascorbate derivative.
Biochem/physiol Actions
Sodium L-ascorbate favors apoptosis in urinary bladder carcinoma. It reduces reactive oxygen species generation and plays a role in elastogenesis. In addition, it improves mRNA levels of tropoelastin contributing to skin remodeling. Sodium L-ascorbate may serve as a potential therapeutic potential and may be used in combination with collagenogenesis inhibitorsfor treating dermal scars and keloids.[1] It has wide applications in the food industry as an antioxidant and preservative. Sodium ascorbate also elicits protection by stabilizing membrane, lowering lipid peroxidation and enhancing total antioxidant content.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sodium L-ascorbate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?