Saltar a
V900301
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Bis-acrylamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(H2C=CHCONH)2CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-750-9
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
vapor density
5.31 (vs air)
product line
Vetec
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Methylenebis(acrylamide)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)