Saltar a
V800341
Potassium thiocyanate
LR, ≥97%
Sinónimos:
Potassium rhodanide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KSCN
Número CAS:
Peso molecular:
97.18
EC Number:
206-370-1
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3594799
MDL number:
Assay:
≥97%
Grade:
LR
Form:
crystalline powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
LR
product line
Vetec
assay
≥97%
form
crystalline powder
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp
173 °C (lit.)
SMILES string
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)