Saltar a
V800296
Petroleum ether
LR, bp 40-60 °C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Grade:
LR
Bp:
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
Vapor pressure:
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
LR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
product line
Vetec
form
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
8032-32-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
Lena Ernstgård et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(3), 255-262 (2008-12-17)
A move from 'standard' white spirit (stdWS, 15-20% aromatics) to low-aromatic or dearomatized white spirit (deWS) has been seen, as the latter are considered to carry a smaller risk of health effects. However, data on health risks of deWS on
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.