Saltar a
1724543
USP
Timidina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracilo, 1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-desoxitimidina, Desoxirribósido de timina, dT
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1570,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89285
1570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zidovudine
manufacturer/tradename
USP
mp
186-188 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Zidovudine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stavudine Capsules
  • Stavudine for Oral Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
892706060PHR3163
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
186-188 °C (lit.)
mp
185-190 °C, 186-188 °C (lit.)
mp
-
mp
186-188 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Timidina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1724543-50MG04061833855928