Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 499,00 € |
Acerca de este artículo
499,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
polacrilin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C4H6O2.K/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-3(2)4(5)6;/h3-8H,1-2H2;1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+1/p-1
InChI key
WVWZXTJUCNEUAE-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family polacrilin | API family potassium gluconate | API family monobasic potassium phosphate | API family guaiacol |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1545500-200MG | 04061833853481 |