Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 424,00 € |
Acerca de este artículo
424,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
panthenol
manufacturer/tradename
USP
mp
66-69 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChI key
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Calcium Pantothenate Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
- Panthenol
- Water-Soluble Vitamins Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family panthenol | API family calcium pantothenate | API family dexpanthenol | API family digitoxin |
| mp 66-69 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1494501-200MG | 04061833860755 |