Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1270,00 € |
Acerca de este artículo
1270,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
metoclopramide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(O)C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-10(13)8(2)12/h3-6,8,12H,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
UGYBMUFRMSFALF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family metoclopramide | API family metoclopramide | API family metoclopramide | API family metoclopramide |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1440819-15MG | 04061838735379 |